주요 문서
ENA497373121
Enamine
4,4-difluoro-2-methylbutanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
138.11
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4,4-difluoro-2-methylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C5H8F2O2/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h3-4H,2H2,1H3,(H,8,9)
InChI key
FQJMZYJZHKJOHM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205043
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)