주요 문서
ENA497372933
Enamine
methyl 2-methylideneoctanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
170.25
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 2-methyleneoctanoate
Inchi Code
1S/C10H18O2/c1-4-5-6-7-8-9(2)10(11)12-3/h2,4-8H2,1,3H3
InChI key
PXISPLICAYMBBX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139406
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139406
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)