주요 문서
ENA490048056
Enamine
4-amino-N-cyclopentyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
208.26
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-amino-N-cyclopentyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide
Inchi Code
1S/C10H16N4O/c1-14-6-8(11)9(13-14)10(15)12-7-4-2-3-5-7/h6-7H,2-5,11H2,1H3,(H,12,15)
InChI key
AQJURRCJHSUMGW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250163
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250163
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)