주요 문서
ENA490048036
Enamine
(2-oxopiperidin-3-yl)methyl methanesulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
207.25
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(2-oxopiperidin-3-yl)methyl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C7H13NO4S/c1-13(10,11)12-5-6-3-2-4-8-7(6)9/h6H,2-5H2,1H3,(H,8,9)
InChI key
KNCVKKYBEVNUTA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250113
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250113
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)