주요 문서
ENA490047930
Enamine
2H,3H,4H-pyrano[2,3-c]pyridin-6-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
186.64
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3,4-dihydro-2H-pyrano[2,3-c]pyridin-6-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10N2O.ClH/c9-8-4-6-2-1-3-11-7(6)5-10-8;/h4-5H,1-3H2,(H2,9,10);1H
InChI key
XWOWDFIVJXBGBX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249795
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249795
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)