주요 문서
ENA490047637
Enamine
2-hydroxy-2-methylbut-3-enoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
116.12
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-hydroxy-2-methyl-3-butenoic acid
Inchi Code
1S/C5H8O3/c1-3-5(2,8)4(6)7/h3,8H,1H2,2H3,(H,6,7)
InChI key
SXQCPXKZTFJHQI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248888
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248888
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)