주요 문서
ENA490047598
Enamine
6-bromoimidazo[2,1-b][1,3]thiazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.06
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
95-96
Iupac Name
6-bromoimidazo[2,1-b][1,3]thiazole
Inchi Code
1S/C5H3BrN2S/c6-4-3-8-1-2-9-5(8)7-4/h1-3H
InChI key
LXCZWVCFAGYWGO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248793
Melting Point
95-96
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248793
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)