주요 문서
ENA490047590
Enamine
4-bromo-5-iodo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
300.92
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
129-130
Iupac Name
4-bromo-5-iodo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C5H6BrIN2/c1-3-4(6)5(7)9(2)8-3/h1-2H3
InChI key
FSHNQHLIRGPMCP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248783
Melting Point
129-130
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248783
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)