주요 문서
ENA490026530
Enamine
4-hydroxy-3,3-dimethylbutan-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
116.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-hydroxy-3,3-dimethyl-2-butanone
Inchi Code
1S/C6H12O2/c1-5(8)6(2,3)4-7/h7H,4H2,1-3H3
InChI key
DYAWMXSWDGPGOI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108633
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108633
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)