주요 문서
ENA490026527
Enamine
1-methylcyclopropane-1-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
81.12
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-methylcyclopropanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C5H7N/c1-5(4-6)2-3-5/h2-3H2,1H3
InChI key
DMHTVLQCVJYWSI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106633
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)