주요 문서
ENA465562580
Enamine
tert-butyl 1,4,7-triazonane-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.32
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl 1,4,7-triazonane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H23N3O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-8-6-12-4-5-13-7-9-14/h12-13H,4-9H2,1-3H3
InChI key
JUXSGTOWKOLPFV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233657
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233657
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)