주요 문서
ENA465561903
Enamine
(4-aminobutyl)trimethylazanium hydrochloride chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.15
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-amino-N,N,N-trimethylbutan-1-aminium chloride hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H19N2.2ClH/c1-9(2,3)7-5-4-6-8;;/h4-8H2,1-3H3;2*1H/q+1;;/p-1
InChI key
BETPZPLDFLLYPG-UHFFFAOYSA-M
저장 온도
RT
Salt Data
Cl.[Cl-]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220867
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220867
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)