주요 문서
ENA458441458
Enamine
2-(isocyanatomethyl)thiophene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
139.18
MDL number:
Iupac Name
2-(isocyanatomethyl)thiophene
Inchi Code
1S/C6H5NOS/c8-5-7-4-6-2-1-3-9-6/h1-3H,4H2
InChI key
CDDYYRHLZPJLPD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51292
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)