주요 문서
ENA458433137
Enamine
2-methyl-6-(trifluoromethyl)-4H-pyran-4-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
178.11
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-methyl-6-(trifluoromethyl)-4H-pyran-4-one
Inchi Code
1S/C7H5F3O2/c1-4-2-5(11)3-6(12-4)7(8,9)10/h2-3H,1H3
InChI key
XMNCXRKURVVCBP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-234930
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-234930
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)