주요 문서
ENA458431987
Enamine
3-cyclopropyl-1-ethyl-4-iodo-1H-pyrazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
262.09
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-cyclopropyl-1-ethyl-4-iodo-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C8H11IN2/c1-2-11-5-7(9)8(10-11)6-3-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3
InChI key
ZCCCNUCJXFNXKD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232764
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232764
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)