주요 문서
ENA458429704
Enamine
2-(5-chloro-4-formyl-2-methoxyphenoxy)acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
243.65
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(5-chloro-4-formyl-2-methoxyphenoxy)acetamide
Inchi Code
1S/C10H10ClNO4/c1-15-8-2-6(4-13)7(11)3-9(8)16-5-10(12)14/h2-4H,5H2,1H3,(H2,12,14)
InChI key
PKTBFTZLCXEFDX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-230494
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-230494
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)