주요 문서
ENA458427047
Enamine
methyl 4-[(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)methyl]benzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
295.14
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 4-[(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)methyl]benzoate
Inchi Code
1S/C12H11BrN2O2/c1-17-12(16)10-4-2-9(3-5-10)7-15-8-11(13)6-14-15/h2-6,8H,7H2,1H3
InChI key
AYUZXMFLDXNSSF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227836
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227836
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)