주요 문서
ENA458426507
Enamine
2-chloro-6-(4-fluorophenoxy)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
223.63
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
72-73
Iupac Name
2-chloro-6-(4-fluorophenoxy)pyridine
Inchi Code
1S/C11H7ClFNO/c12-10-2-1-3-11(14-10)15-9-6-4-8(13)5-7-9/h1-7H
InChI key
POFCEYSYHCCWSD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226758
Melting Point
72-73
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226758
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)