주요 문서
ENA458425916
Enamine
4-methoxyquinoline-8-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
257.7
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-methoxyquinoline-8-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H8ClNO3S/c1-15-8-5-6-12-10-7(8)3-2-4-9(10)16(11,13)14/h2-6H,1H3
InChI key
TWJLTOPWNBZVAR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225131
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225131
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)