주요 문서
ENA458425041
Enamine
2-(1-benzofuran-2-yl)acetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
157.17
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
54-55
Iupac Name
1-benzofuran-2-ylacetonitrile
Inchi Code
1S/C10H7NO/c11-6-5-9-7-8-3-1-2-4-10(8)12-9/h1-4,7H,5H2
InChI key
OPDLHQOQMQIFLC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101352
Melting Point
54-55
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101352
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)