주요 문서
ENA458424408
Enamine
N-methylsulfamoyl fluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
113.11
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methylsulfamoyl fluoride
Inchi Code
1S/CH4FNO2S/c1-3-6(2,4)5/h3H,1H3
InChI key
WKBFOPPPPFIKOU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223447
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223447
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)