주요 문서
ENA457511117
Enamine
7-bromo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzoxazepine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
228.09
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
7-bromo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzoxazepine
Inchi Code
1S/C9H10BrNO/c10-7-2-3-9-8(6-7)11-4-1-5-12-9/h2-3,6,11H,1,4-5H2
InChI key
RPAGMKIDJZYWFJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222808
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222808
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)