주요 문서
ENA457510158
Enamine
6-bromo-1-nitronaphthalen-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
267.08
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-bromo-1-nitronaphthalen-2-amine
Inchi Code
1S/C10H7BrN2O2/c11-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(12)10(8)13(14)15/h1-5H,12H2
InChI key
MQNYSLDYJQCSDS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221255
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221255
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)