주요 문서
ENA457510105
Enamine
5-fluorobenzene-1,3-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
126.13
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
263-266
Iupac Name
5-fluoro-1,3-benzenediamine
Inchi Code
1S/C6H7FN2/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H,8-9H2
InChI key
LIYOGZUQGPRENF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219360
Melting Point
263-266
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219360
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)