주요 문서
ENA457509747
Enamine
1-methanesulfonyl-N-methylpyrrolidin-3-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.72
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-methyl-1-(methylsulfonyl)pyrrolidin-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H14N2O2S.ClH/c1-7-6-3-4-8(5-6)11(2,9)10;/h6-7H,3-5H2,1-2H3;1H
InChI key
CBPNALYCKRBIDX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220318
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220318
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)