주요 문서
ENA457508759
Enamine
5-fluoro-N-methylpyrimidin-4-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
127.12
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-fluoro-N-methylpyrimidin-4-amine
Inchi Code
1S/C5H6FN3/c1-7-5-4(6)2-8-3-9-5/h2-3H,1H3,(H,7,8,9)
InChI key
BSHLVEXYIJBURU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218134
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218134
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)