주요 문서
ENA455586429
Enamine
2-(3-methylpyrrolidin-1-yl)acetic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.65
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(3-methylpyrrolidin-1-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2.ClH/c1-6-2-3-8(4-6)5-7(9)10;/h6H,2-5H2,1H3,(H,9,10);1H
InChI key
CIEYKMPRRKFERF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217418
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217418
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)