주요 문서
ENA455586379
Enamine
4-(trifluoromethyl)thiophene-3-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
180.15
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-(trifluoromethyl)thiophene-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H3F3OS/c7-6(8,9)5-3-11-2-4(5)1-10/h1-3H
InChI key
LLNJYPBOAYVSJW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217811
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)