주요 문서
ENA455586333
Enamine
4-amino-N-[dimethyl(oxo)-lambda6-sulfanylidene]benzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
212.27
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-amino-N-(methyl-(methylene)sulfinyl)benzamide
Inchi Code
1S/C9H12N2O2S/c1-14(2,13)11-9(12)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,1,10H2,2H3,(H,11,12,13)
InChI key
KGFJHNJUPXGOSN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217635
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217635
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)