주요 문서
ENA455586141
Enamine
11-(methylamino)undecan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.35
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
55-57
Iupac Name
11-(methylamino)undecan-1-ol
Inchi Code
1S/C12H27NO/c1-13-11-9-7-5-3-2-4-6-8-10-12-14/h13-14H,2-12H2,1H3
InChI key
VYBQBSGDKAHCPI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217081
Melting Point
55-57
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217081
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)