주요 문서
ENA455586026
Enamine
2-(1,3-thiazol-5-yl)ethan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
129.18
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(1,3-thiazol-5-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C5H7NOS/c7-2-1-5-3-6-4-8-5/h3-4,7H,1-2H2
InChI key
MWSQHVUUIHWHBM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202798
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202798
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)