주요 문서
ENA448969067
Enamine
3-hydrazinyl-2-(trifluoromethyl)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
177.13
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-hydrazino-2-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H6F3N3/c7-6(8,9)5-4(12-10)2-1-3-11-5/h1-3,12H,10H2
InChI key
VLSDMVBPNKNIKJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213692
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213692
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)