주요 문서
ENA448967870
Enamine
1-[(5-amino-2-chlorophenyl)sulfanyl]-N,N-dimethylformamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
230.72
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
S-(5-amino-2-chlorophenyl) dimethylcarbamothioate
Inchi Code
1S/C9H11ClN2OS/c1-12(2)9(13)14-8-5-6(11)3-4-7(8)10/h3-5H,11H2,1-2H3
InChI key
NUOHRNMZRFXIIK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211496
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211496
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)