Iupac Name
4-hexyl-2-methoxy-1,3-dioxolane
Inchi Code
1S/C10H20O3/c1-3-4-5-6-7-9-8-12-10(11-2)13-9/h9-10H,3-8H2,1-2H3
InChI key
LBANROLVFDLXGT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211351
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211351
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요: