주요 문서
ENA447958596
Enamine
1-(2-fluoropyridin-4-yl)ethan-1-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
140.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(2-fluoro-4-pyridinyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C7H9FN2/c1-5(9)6-2-3-10-7(8)4-6/h2-5H,9H2,1H3
InChI key
QVVCZZBVMDPSEX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208342
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208342
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)