주요 문서
ENA447957502
Enamine
6-bromoquinoline-8-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
306.57
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-bromo-8-quinolinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H5BrClNO2S/c10-7-4-6-2-1-3-12-9(6)8(5-7)15(11,13)14/h1-5H
InChI key
GKHOYDOQDYWDGB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207279
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207279
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)