주요 문서
ENA447956112
Enamine
2-bromo-4-(propan-2-yl)phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
215.09
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-bromo-4-isopropylphenol
Inchi Code
1S/C9H11BrO/c1-6(2)7-3-4-9(11)8(10)5-7/h3-6,11H,1-2H3
InChI key
BHZOYEUHMVUPJQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127045
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127045