주요 문서
ENA447955763
Enamine
methyl 4-(1,3-thiazol-2-yl)butanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
185.25
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 4-(thiazol-2-yl)butanoate
Inchi Code
1S/C8H11NO2S/c1-11-8(10)4-2-3-7-9-5-6-12-7/h5-6H,2-4H2,1H3
InChI key
JAOMTJHEOWPNLM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203761
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203761
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)