주요 문서
ENA444725668
Enamine
2-bromo-4-cyanobenzene-1-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
261.1
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-bromo-4-cyanobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H5BrN2O2S/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)13(10,11)12/h1-3H,(H2,10,11,12)
InChI key
HCLAQBDNFQMOCC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31344
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31344
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)