주요 문서
ENA444725558
Enamine
4-amino-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
202.14
MDL number:
Iupac Name
4-amino-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H5F3N2O/c9-8(10,11)14-7-3-6(13)2-1-5(7)4-12/h1-3H,13H2
InChI key
ULDQDRGSKCUULH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204295
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204295
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)