주요 문서
ENA444725556
Enamine
methyl 2-(5-chlorothiophen-2-yl)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
190.65
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl (5-chloro-2-thienyl)acetate
Inchi Code
1S/C7H7ClO2S/c1-10-7(9)4-5-2-3-6(8)11-5/h2-3H,4H2,1H3
InChI key
UDCBKVJFXVVZEI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202884
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202884
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)