주요 문서
ENA444725290
Enamine
4,4-difluoro-1-(1-methylcyclopropyl)butane-1,3-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4,4-difluoro-1-(1-methylcyclopropyl)butane-1,3-dione
Inchi Code
1S/C8H10F2O2/c1-8(2-3-8)6(12)4-5(11)7(9)10/h7H,2-4H2,1H3
InChI key
YXIDGJQMZBDJPH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203377
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203377
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)