주요 문서
ENA444725225
Enamine
7-(trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-indole hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
223.63
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
7-(trifluoromethyl)indoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H8F3N.ClH/c10-9(11,12)7-3-1-2-6-4-5-13-8(6)7;/h1-3,13H,4-5H2;1H
InChI key
OTGQJMMPZRLVCM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204193
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204193
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)