주요 문서
ENA432539763
Enamine
[4-(1H-imidazol-4-yl)phenyl]methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
174.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
[4-(1H-imidazol-4-yl)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C10H10N2O/c13-6-8-1-3-9(4-2-8)10-5-11-7-12-10/h1-5,7,13H,6H2,(H,11,12)
InChI key
HUJGRFDRKQPSRW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195225
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195225
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)