주요 문서
ENA432539596
Enamine
1-(3,4-dichlorophenyl)but-3-en-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
217.09
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(3,4-dichlorophenyl)-3-buten-1-ol
Inchi Code
1S/C10H10Cl2O/c1-2-3-10(13)7-4-5-8(11)9(12)6-7/h2,4-6,10,13H,1,3H2
InChI key
OKECYPLFPZDELH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196244
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196244
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)