주요 문서
ENA432538817
Enamine
ethyl 4-(methoxymethyl)piperidine-4-carboxylate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
237.73
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl 4-(methoxymethyl)piperidine-4-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19NO3.ClH/c1-3-14-9(12)10(8-13-2)4-6-11-7-5-10;/h11H,3-8H2,1-2H3;1H
InChI key
IWEANEGLBJUESV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194760
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194760
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)