Iupac Name
tert-butyl 2-sulfanylpropanoate
Inchi Code
1S/C7H14O2S/c1-5(10)6(8)9-7(2,3)4/h5,10H,1-4H3
InChI key
LPVTUVQARHJGJL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190765
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190765
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요: