주요 문서
ENA432538122
Enamine
5-methoxy-3,6-dihydro-2H-oxazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
115.13
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5,6-dihydro-2H-1,4-oxazin-3-yl methyl ether
Inchi Code
1S/C5H9NO2/c1-7-5-4-8-3-2-6-5/h4,6H,2-3H2,1H3
InChI key
PHHLJJZTCFQWAT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189326
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)