주요 문서
ENA429361660
Enamine
3-bromo-3-methylbut-1-yne
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
147.01
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-bromo-3-methyl-1-butyne
Inchi Code
1S/C5H7Br/c1-4-5(2,3)6/h1H,2-3H3
InChI key
AETOGZWYRRUFFS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91996
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)