주요 문서
ENA429360092
Enamine
2-amino-N-(2-aminoethyl)benzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.22
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-amino-N-(2-aminoethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C9H13N3O/c10-5-6-12-9(13)7-3-1-2-4-8(7)11/h1-4H,5-6,10-11H2,(H,12,13)
InChI key
CPVBIJDFUDYJIO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187189
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187189
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)